Learn More
Syngene Vertical Laminar Flow Workstation
The compact, lightweight workstations provide positive-pressure, ISO 5 air throughout the chamber and sash opening, thus keeping airborne particulate away from sensitive applications.
7005.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Horizontal Laminar Air Flow Cabinet |
---|---|
Filtertyp | HEPA |
Beleuchtungsart | Fluorescent |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17502186
![]() |
Syngene
SYN-32AC600VLF-E |
32 in. |
7005.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- No ductwork required
- No installation required – plugs directly
into a standard 110 V or 220 V electrical
outlet - Clear polycarbonate shell for 360° visibility
- Available in standard height or tall version
- Polypropylene construction for chemical resistance. The result: NO RUST
- UVTect™ microprocessor controller
- ISO 5 vertical laminar flow air
- Lab event timer
- Integral fluorescent lighting
Spezifikation
Horizontal Laminar Air Flow Cabinet | |
HEPA | |
Fluorescent |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Syngene Vertical Laminar Flow Workstation