Learn More
Syngene Vertical Laminar Flow Workstation
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17502186 Alle ansehen Syngene Produkte
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
32 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17502186
Marke: Syngene SYN32AC600VLFE
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The compact, lightweight workstations provide positive-pressure, ISO 5 air throughout the chamber and sash opening, thus keeping airborne particulate away from sensitive applications.
  • No ductwork required
  • No installation required – plugs directly
    into a standard 110 V or 220 V electrical
    outlet
  • Clear polycarbonate shell for 360° visibility
  • Available in standard height or tall version
  • Polypropylene construction for chemical resistance. The result: NO RUST
  • UVTect™ microprocessor controller
  • ISO 5 vertical laminar flow air
  • Lab event timer
  • Integral fluorescent lighting
Spezifikation
Produkttyp Horizontal Laminar Air Flow Cabinet
Filtertyp HEPA
Beleuchtungsart Fluorescent
Breite (angloamerikanisch) 32 in.