Learn More
Kinematica HMC Europe Vertikale Autoklaven: HG Serie
Tragbarer Autoklav mit Beladung von oben
13200.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE |
---|---|
Außentiefe (angloamerikanisch) | 27.2 Zoll |
Außentiefe (metrisch) | 69,1 cm |
Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer | 14.33 Zoll |
Durchmesser (metrisch) Kammer | 36,4 cm |
Beschreibung
Programmierbare Autoklaven/Sterilisatoren mit Beladung von oben
- Dampfsterilisation verwenden
- Sechs Größen von 25 bis 110 Liter
- Niedrige Höhe, leicht zu beladen
- Tragbar — Rohrleitungen sind nicht erforderlich, können jedoch angeschlossen werden
- Komplettes Sortiment an Bechern, Einsätze und Behälter ist separat erhältlich.
- HG-Serie (erweiterte Funktionen)
- Viele Upgrades sind für unterschiedliche Anforderungen erhältlich.
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Garantie
Zwei Jahre auf Teile; ein Jahr auf Arbeit
Spezifikation
CE | |
69,1 cm | |
36,4 cm | |
221 °F bis 275 °F | |
2,5 psi | |
17,91 in. |
27.2 Zoll | |
14.33 Zoll | |
Dampfsterilisierung | |
105°bis 135 °C | |
3,8 W | |
45,5 cm |