Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonstopfen
Diese Stopfen eignen sich für Biologie, Mikrobiologie und Hämatologie sowie für lebensmitteltechnische, technische, medizinische und klinische Geräte. Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic™ Silikonstopfen eignen sich besonders für alle Arten von Anwendungen mit Gewebekulturen.
13.00 € - 167.00 €
Spezifikation
Material Silikon
Produkttyp Silikonstopfen
Temperaturbereich (metrisch) -70°C and +250°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Diameter (Metric) Bottom Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Diameter (Metric) Bottom Preis Menge & Verfügbarkeit  
10459994
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Saint Gobain Life Sciences
263015-50
10,5mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11774568
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Saint Gobain Life Sciences
26301650
12.5 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10469994
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Saint Gobain Life Sciences
263018-20
14 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11764568
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Saint Gobain Life Sciences
26301350
8 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10491525
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Saint Gobain Life Sciences
263013
20mm
167.00 €
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Biologisch neutrale und ungiftige Silikonverschlüsse für Röhrchen und Kolben
  • Geruchlos, geschmacksneutral, nicht anhaftend und alterungsbeständig
  • Nicht toxisch, biologisch neutral
  • FDA/BGA-zugelassen
  • Für Reagenzgläser
  • Einfach zu installieren
Spezifikation
Spezifikation
Silikon
Silikonstopfen
-70°C and +250°C