Learn More
Gibco™ Versene-Lösung
Versene-Lösung
Marke: Gibco™ 15040033
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Versene ist eine EDTA-Lösung für den Einsatz als sanftes, nicht-enzymatisches Reagenz zur Zelldissoziation. Die Gibco™ Versene-Lösung (0.48 mM) wird als 0.2 g EDTA(Na4) pro Liter phosphatgepuffertem Salz (PBS) formuliert.Verwendung des Produkts
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem an zwei Standorten
Gibco™ Versene-Lösung wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien) hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ Versene-Lösung-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (15040-066). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
ISO 13485-Normen, FDA | |
Versene Lösung,100 ml, flüssig,1 : 5000 Verdünnung, EDTA-Chelatoren, kein Phenolrot, Enthält0.2 g EDTA(Na4) pro Liter phosphatgepufferter Saline (PBS), wasserlöslich, FDA- und ISO13485-Standards, für Säugetierzellkulturen verwendet,18 Monate Haltbarkeit | |
Flüssig | |
EDTA | |
Säugetierzellkultur | |
Nur für Forschungszwecke |
2 bis 8 °C | |
Säugetierzellen | |
Reagenz zur Zellkulturdissoziation | |
Kein Phenolrot | |
100 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Versene-Lösung > 100 ml