Learn More
3M™ Schalldetektor
Entwickelt für die Messung des Lärmpegels am Arbeitsplatz und zur Bestimmung des Gehörschutzes, der möglicherweise erforderlich ist
Marke:  3M™ 7000030044
Artikelnummer. 15709667
Beinhaltet: Schalldetektor-Kit, USB-Kabel und Frontscheibe
Beschreibung
Beschreibung
  • Berechnet den durchschnittlichen Schalldruckpegel, um intermittierende Schallpegel genauer beurteilen zu können
  • Vom Anwender auswählbarer LED-Bildschirm mit grünen, gelben und/oder roten LEDs, die blinken, wenn voreingestellte Geräuschpegel erreicht werden
  • Das kompakte und leichte Design ermöglicht die Bedienung mit einer Hand
  • Der wiederaufladbare Lithium-Akku funktioniert über 50 Stunden, ohne dass LEDs aktiviert sind
  • Anzeige für niedrigen Batterieladestand
  • Gehäuse aus ABS/Polycarbonat
  • Geeignet für 0.25 bis 20 Zoll-Stativgewinde
  • Omnidirektional; Klasse/Typ 2; 0.5 Zoll Durchmesser, elektrisches Kondensatormikrofon
  • Zubehör siehe Kat.-Nr. 17-623-306
LED-Alarmstufen
Grüne LED
  • Blinkt, wenn die Rauschmessung zwischen 80 und 85 dB liegt
Gelbe LED
  • Blinkt, wenn die Rauschmessung zwischen 85 und 105 dB liegt
Rote LED
  • Blinkt, wenn die Geräuschmessung über 105 dB liegt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IEC 61672-1 (2002), IEC 61010-1 (2010), ANSI S1.4 1983 (R2006), ANSI S1.43 (R2007), CE
LED
Schalldetektor-Kit, USB-Kabel, Frontscheibe
0.1 dB
0° bis 40 °C
125 g
Lautstärkemessgerät
0 bis 90 %
45 bis 130 dB
32 °F bis 104 °F
4.4 oz.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
3M™ Schalldetektor > Schalldetektor-Kit