Learn More
3M™ Versaflo™ Atemschlauchabdeckung
Die 3M™ Versaflo™ Atemschlauchabdeckung wurde entwickelt, um die Lebensdauer des Schlauchs zu verlängern und ihn vor Funkenflug zu schützen.
Marke:  3M™ 7000042907
83.08 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15749727
  • 125.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schwer entflammbare, hitzebeständig und äußerst langlebige Atemschlauchabdeckung
  • Die Schnellentriegelung ermöglicht das einhändige Anbringen und Entfernen
  • Verlängert die Lebensdauer des Schlauchs und schützt ihn vor Funkenflug
  • Für die Verwendung mit 3M™ Atemschläuchen der BT-Serie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung
Oxidiertes Polyacrylnitril
3Mtrade; Atemschläuche der BT-Serie
Schwarz
Atemschlauchabdeckung
Name des Produkts
3M™ Versaflo™ Atemschlauchabdeckung > Farbe Schwarz