Learn More
Medline Scientific™ Stereomikroskop VariZoom 8 LED Beleuchtung
Ein stereoskopisches Zoom-Mikroskop mit paralleler Infinity-Optik und einem optischen Zoom-System.
3665.00 €
Spezifikation
Enthält | 2 Gummiösen, ein blauer Filter, Staubschutzabdeckung und Bedienungsanleitung |
---|---|
Spannung | 220/240 V |
Objektivausführung | Plan-achromatisch |
Elektrische Anforderungen | 220/240 V 50/60 Hz |
Produkttyp | Stereoskopisches Zoom-Mikroskop |
Produktcode | Marke | Vergrößerungsleistung | Zoombereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Vergrößerungsleistung | Zoombereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12693025
|
Medline Scientific™
7700.0008 |
8x bis 64x | 0,047222222222 |
3665.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Binokulare Konfiguration als Standard
- Es stehen drei Zoombereiche zur Verfügung
- Optischer Binokularkopf mit 20° Neigung
- Einstellung des Augenabstands (Siedentopf) zwischen 45 und 75 mm
- Dioptrienausgleich an beiden Okularen
- Enthält 2 Gummiösen, einen blauen Filter, Staubabdeckung und Bedienungsanleitung
Spezifikation
2 Gummiösen, ein blauer Filter, Staubschutzabdeckung und Bedienungsanleitung | |
Plan-achromatisch | |
Stereoskopisches Zoom-Mikroskop | |
LED | |
WF10X/22 mm, Zeiger in einem Okular |
220/240 V | |
220/240 V 50/60 Hz | |
Binokular, 20°, geneigt | |
50/60 Hz | |
Je 1 |