Learn More
Medline Scientific™ Stereomikroskop VariZoom 8 LED Beleuchtung
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
8x bis 64x
Zoombereich:
0,047222222222
Beschreibung
- Binokulare Konfiguration als Standard
- Es stehen drei Zoombereiche zur Verfügung
- Optischer Binokularkopf mit 20° Neigung
- Einstellung des Augenabstands (Siedentopf) zwischen 45 und 75 mm
- Dioptrienausgleich an beiden Okularen
- Enthält 2 Gummiösen, einen blauen Filter, Staubabdeckung und Bedienungsanleitung
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | 2 Gummiösen, ein blauer Filter, Staubschutzabdeckung und Bedienungsanleitung |
| Spannung | 220/240 V |
| Vergrößerungsleistung | 8x bis 64x |
| Objektivausführung | Plan-achromatisch |
| Zoombereich | 0,047222222222 |
| Elektrische Anforderungen | 220/240 V 50/60 Hz |
| Produkttyp | Stereoskopisches Zoom-Mikroskop |
| Kopfausführung | Binokular, 20°, geneigt |
| Beleuchtungsart | LED |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Mehr anzeigen |