Learn More
VACUUBRAND™ VARIO™ PC 3016 NT Select Chemie-Pumpeneinheit
GREENER_CHOICE
Die PC 3016 NT VARIO Select Pumpeneinheit ist eine bewährte Lösung für Verdampfungen, bei denen großen Mengen von Lösungsmitteln mit niedrigem Siedepunkt zum Einsatz kommen. Diese leistungsstarken Pumpen zeichnen sich durch eine außergewöhnlich hohe Pumpendrehzahl aus.
Marke:  VACUUBRAND™ 25741850
Artikelnummer. 17724909
  • 12350.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der VACUU·SELECT Vakuumregler mit grafischer Benutzeroberfläche und vordefinierten Anwendungen vereinfacht die Arbeit im Labor
  • Kurze Prozesszeiten durch automatische Siedepunktbestimmung und Vakuumeinstellung
  • Außergewöhnliche Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
  • Ausgezeichnete Umweltverträglichkeit durch geringen Energieverbrauch und effiziente Lösungsmittelrückgewinnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
70 mbar
47 dBA
29,7 kg
450 mm
Vakuumsystem
Verdampfung von Lösungsmitteln mit niedrigem Siedepunkt
200/230 V
Montierte Pumpe, manuell
CEE
19,3 m3/h
387 mm
IP 40
1,1 bar
Name des Produkts
VACUUBRAND™ VARIO™ PC 3016 NT Select Chemie-Pumpeneinheit > PC 3016 NT Select Chemie-Pumpeneinheit; Anwendungen: Verdampfung von Lösungsmitteln mit niedrigem Siedepunkt; umfasst: Montierte Pumpe, manuell; max. Vakuum: 70 mbar; Spannung: 200/230 V; Steckertyp: CEE