Learn More
VACUUBRAND™ VARIO™ Chemistry Pumping Unit, PC 3012 VARIO Select
Provides pinpoint vacuum control by adjusting the motor speed. This model supports high pumping speeds and includes an exhaust vapor condenser. Suitable for use with floor-standing rotary evaporators, vacuum drying ovens, and work in miniplants, kilo labs, and scale-up facilities.
10815.00 € - 13005.00 €
Spezifikation
Max. Vakuum 1,5 mbar (ohne Gasballast), 3 mbar (mit Gasballast)
Regelung VACUU·SELECT
Enthält Gebrauchsfertige Pumpeneinheit (vollständig montiert, inkl. Handbuch)
Motordrehzahl 30-2400 min-1
Zertifizierung/Konformität CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. Nur
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
16231802
Unterlagen ansehen
VACUUBRAND™
20743850
PC 3012 VARIO Select CEE N/A N/A N/A
16261802
Unterlagen ansehen
VACUUBRAND™
20743875
PC 3012 VARIO Select EKP Kaltgerätestecker EN 60320 N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • VACUU·SELECT Vacuum Controller with graphical user interface and predefined applications simplifies work in the laboratory
  • Automatic boiling point detection and adjustment of the vacuum for short process times
  • Meets high vacuum requirements for large quantities of most high boiling solvents
  • Extraordinary diaphragm life for minimum operational and servicing costs
  • Excellent environmental compatibility through low energy consumption and efficient solvent recovery
  • High pumping speed and deep ultimate vacuum is suitable for demanding applications with high boiling point solvents
  • Use manual set-point-control for simple processes, run fully automated distillations, or create unique applications with simple drag-and-drop editing
  • For solvent evaporation, the VACUU·SELECT controller detects solvent boiling and automatically adjusts the pump's motor speed to maintain process control
  • VARIO motor speed control for exceptionally long maintenance intervals
  • Glass inlet separator with a robust protective coating prevents particles and liquid droplets from entering the pump, preventing damage and extending pump life
  • Touch screen display can be operated even when wearing safety gloves
  • Choose from 14 languages
Spezifikation
Spezifikation
1,5 mbar (ohne Gasballast), 3 mbar (mit Gasballast)
Gebrauchsfertige Pumpeneinheit (vollständig montiert, inkl. Handbuch)
CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. Nur
47 dBA
40 °C
15 m3/Std.
Membranpumpe
8
3
200/230 V
VACUU·SELECT
30-2400 min-1
PTFE (teilweise kohlenstoffverstärkt), ETFE/ECTFE (teilweise kohlenstofffaserverstärkt), FFKM
1 kW
10 °C
50 bis 60 Hz
IP40
Intelligentes Vakuum mit VARIO™ Steuerung, Trockenkammern, Filtration und Festphasenextraktion, Lokale Vakuum-Netzwerke für Labore
1,1 bar
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VACUUBRAND™ VARIO™ Chemistry Pumping Unit, PC 3012 VARIO Select