Learn More
VACUUBRAND™ Chemiepumpeneinheit, PC 3001 VARIO select
Ermöglicht eine präzise Vakuumsteuerung durch Motordrehzahlregelung. Der automatische Verdampfungsmodus eignet sich perfekt zur Steuerung von Anwendungen wie der Rotationsverdampfung. Verschiedene Kondensatortypen für eine Reihe von gewünschten Anwendungen erhältlich.
6315.00 € - 8460.00 €
Spezifikation
Max. Vakuum | 2 mbar (ohne Gasballast), 4 mbar (mit Gasballast) |
---|---|
Regelung | VACUU·SELECT |
Motordrehzahl | 200 bis 3000 min-1 |
Elektrische Anforderungen | 200/230 V, 50-60 Hz und 100/120 V, 50-60 Hz |
Material | PTFE (teilweise kohlenstoffverstärkt), ETFE/ECTFE (teilweise kohlenstofffaserverstärkt), FFKM |
Produktcode | Marke | Modell | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15906005
![]() |
VACUUBRAND™
20700200 |
PC 3001 VARIO Select | CEE |
6870.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16251812
![]() |
VACUUBRAND™
20700245 |
PC 3001 VARIO Select EK Peltronic | Kaltgerätestecker EN 60320 |
8460.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16271762
|
VACUUBRAND™
20700265 |
PC 3001 VARIO Select IK | Kaltgerätestecker EN 60320 |
6315.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16251762
|
VACUUBRAND™
20700220 |
PC 3001 VARIO Select TE | CEE |
6455.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- VACUU·SELECT controller detects solvent boiling and automatically adjusts the pump's motor speed to maintain process control for solvent evaporation
- Simplify lab work with a graphic user interface and predefined applications
- Automatic boiling point detection and continuous optimization of vacuum levels for quick process times
- Compact and powerful; superior performance even with continuous condensate purge
- Extremely low power consumption, efficient solvent recovery, and oil-free for eco-friendly operation
- Use manual set-point-control for simple processes, run fully automated distillations, or create unique applications with simple drag-and-drop editing
- VARIO motor speed control for exceptionally long maintenance intervals
- Glass inlet separator with a robust protective coating prevents particles and liquid droplets from entering the pump, preventing damage and extending pump life
- Suitable for use with high boiling point solvents
- Touch screen display can be operated even when wearing safety gloves
- Choose from 14 languages
- Whisper quiet and ultra low vibration
Spezifikation
2 mbar (ohne Gasballast), 4 mbar (mit Gasballast) | |
200 bis 3000 min-1 | |
PTFE (teilweise kohlenstoffverstärkt), ETFE/ECTFE (teilweise kohlenstofffaserverstärkt), FFKM | |
0,16 kW | |
10 °C | |
50 bis 60 Hz | |
IP 20 | |
3 | |
200/230 V |
VACUU·SELECT | |
200/230 V, 50-60 Hz und 100/120 V, 50-60 Hz | |
42 dBA | |
40 °C | |
2 m3/Std. | |
Membranpumpe | |
4 | |
1,1 bar |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VACUUBRAND™ Chemiepumpeneinheit, PC 3001 VARIO select