Learn More
Fisherbrand™ Vakuumeinrichtung
Chemikalienbeständige, ölfreie Membranpumpe für Anwendungen in chemischen Laboren. Das Fisherbrand™ Vakuumsystem dient zur Verdampfung und Destillation und ist für den Einsatz mit Rotationsverdampfern und Geltrocknern geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ 115027-02
Artikelnummer. 15168886
  • 2700.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Perfekt geeignet für die Verdampfung und Destillation in Kombination mit Rotationsverdampfern und Geltrocknern
  • Die trocken laufende Membranpumpe und alle Komponenten, die mit Dampf in Berührung kommen, sind selbst gegen saure, basische und organische Lösungsmittel chemisch beständig
  • Die Pumpenköpfe bestehen aus PTFE mit Karbonfaserverstärkung, um korrosive und aggressive Dämpfe ohne Beschädigung zu bewältigen
  • Die hermetische Trennung der Pumpkammern vom Antriebsraum sorgt für eine längere Lebensdauer der mechanischen Teile
  • Die Pumpen verwenden PTFE-Membranen mit einer starken, nicht benetzten Rückseite und PEEK-Ventilen, die chemikalienbeständig und im Vergleich zu Elastomerventilen verschleißfest sind
  • Ein Gasballastventil unterstützt die Aufrechterhaltung der Pumpenleistung bei der Arbeit mit kondensierbaren Dämpfen
  • Das Hinzufügen eines digitalen Vakuummessgeräts und eines manuellen Reglers ermöglicht das Einstellen der für die jeweilige Anwendung erforderlichen Vakuumhöhe
  • Ein Einlassabscheider schützt die Pumpe gegen Eindringen von Flüssigkeiten und Partikeln und ein Emissionskondensator schützt die Luftqualität im Labor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8 mbar
36,0 x 31,0 x 44,5 cm (14,1 x 12 x 17,5 in.)
11,6 kg
16 l/min
< 8 mbar
230 V, 50/60 Hz-Motor mit Schuko- und UK-Kabeln
25,4 lb.
Vakuumsystem
Geltrockner
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Fisherbrand™ Vakuumeinrichtung > Produkttyp: Vakuumsystem