Learn More
BD Vacutainer™ Mehrprobennadeln für die Blutentnahme
Kann mit mehreren Blutentnahmegefäßen verwendet werden. BD Vacutainer™ Blutentnahmenadeln für mehrere Proben sind sterile, doppelseitige Nadeln für die Verwendung mit Vacutainer-Röhrchenhaltern und Vakuumblutentnahmegefäßen. Erhältlich in 1 in.- oder 1.5 in.-Nadeln mit einem Durchmesser von 20, 21 oder 22.
36.45 €
Spezifikation
Produkttyp | Blutentnahmenadel für Mehrfachproben |
---|---|
Sterilität | Steril |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Verbinder | Doppelseitig |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Gauge | Länge (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gauge | Länge (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10715715
|
BD
360215 |
20 G | 38,1 mm | Gelb |
36.45 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Das BD Vacutainer™ -System ist optimal für die Steuerung der voranalytischen Variabilität während der Probenentnahme und des Handling-Prozessen konzipiert und getestet.- Sterile zweiseitige Nadel mit einem mit einer Hülse überzogenen Sicherheitsventil
- Advanced Winkeldesign und Silikon-Schmierbeschichtung sorgen für einen sanften und gleichmäßigen Veneneinstich
- Zieht Blut direkt aus der Vene in Vakuum-Entnahmeröhrchen, um eine Exposition zu verhindern
- Kann nach der Venenpunktion mit mehreren Entnahmeröhrchen verwendet werden
- Zur Verwendung mit BD Vacutainer™ Schlauchhaltern und Vakuum-Blutentnahmegefäßen
- Luer-Adapter (MPN 367300) separat erhältlich zur Verwendung mit einem Katheter oder einer hypodermischen Nadel
Spezifikation
Blutentnahmenadel für Mehrfachproben | |
CE-Kennzeichnung | |
Ja | |
Vacutainer Blutentnahmeröhrchen, Röhrchenhalter | |
Ja | |
Dünnwandig |
Steril | |
Doppelseitig | |
Entnahme von Blutproben | |
Polystyrol | |
Stumpfe Winkelabschrägung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Vacutainer™ Mehrprobennadeln für die Blutentnahme