Learn More
BD Vacutainer™ Plasmaröhrchen aus PET (Polyethylenterephthalat) mit Hemogard-Verschluss
Erzielt optimale Antikoagulation durch den Einsatz von Heparin pharmazeutischer Qualität. BD Vacutainer™ Heparin-Plasmaröhrchen bestehen aus haltbarem PET-Kunststoff mit einem grünem Hemogard™ Verschluss. Röhrchen in den Größen 2, 4, 6 und 10 ml sind entweder mit Natriumheparin oder Lithiumheparin als Zusatzstoff erhältlich.
79.45 € - 498.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Plasmaröhrchen |
---|---|
Sterilität | Sterile |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Vacutainer™ Needle and Tube Holder |
Verschlussfarbe | Grün |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Erhalt einer Plasmaprobe verwendet |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Zusatzstoff | Material | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Zusatzstoff | Material | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12977676
|
BD
367876 |
6 ml | Natrium-Heparin | Polyethylen-Terephthalat | Hemogard |
202.00 €
1000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12957676
|
BD
367885 |
6 ml | Lithium-Heparin | PET | Hemogard |
197.00 €
1000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
16090902
|
BD
368480 |
10 ml | Natrium-Heparin | Glas | traditionell |
79.45 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12967676
|
BD
367869 |
4 mL | Natrium-Heparin | PET | Hemogard |
498.00 €
1000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
BD Vacutainer™ Heparin Plasmaröhrchen für die klinische Chemie sind mit sprühgetrocknetem Natriumheparin- oder Lithiumheparin-Zusatzstoff erhältlich. Heparin wirkt als Antikoagulans, da es einen Antithrombin-Komplex entwickelt. Dieser Komplex hemmt Thrombin und den aktivierten Faktor X und verhindert so die Gerinnung.
- Die optimale Antikoagulation wird durch die Verwendung von 17 IU Heparin pro ml Blut erreicht (wenn der Füllstand korrekt ist)
- Das Heparin wird mit einem speziellen Verfahren auf die Innenwände der Röhrchen sprühgetrocknet, so dass der Zusatzstoff gleichmäßig verteilt wird, um die bestmögliche Löslichkeit zu erzielen
- Für die klinische Chemie wird im Allgemeinen Lithiumheparin gegenüber Natriumheparin bevorzugt
- Das richtige Mischen (8-10 Inversionen) des Röhrchens unmittelbar nach der Entnahme der Blutprobe ist äußerst wichtig, um eine Mikrogerinnung zu vermeiden
- Zentrifugationsbedingungen: ≤1300 g 10 Minuten lang bei 18–25 °C
- Das 10 ml-Natriumheparin-Röhrchen besteht aus Glas und verfügt über einen konventionellen Verschluss
Spezifikation
Plasmaröhrchen | |
Vacutainer™ Needle and Tube Holder | |
Zum Erhalt einer Plasmaprobe verwendet |
Sterile | |
Grün |