Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ K3EDTA-Blutentnahmegefäße
Durch Spritzguss praktisch unzerbrechlich, daher sicherer als Glas
Marke:  Greiner Bio-One 454021
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15462520
  • 18.30 € / 50 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
VACUETTE™ EDTA Blood Collection tubes are used for determinations in EDTA whole blood for haematology. Available with K2EDTA, K2EDTA Separator and K3EDTA. VACUETTE™ K3EDTA tubes contain tri-potassium K3EDTA which blocks the coagulation cascade.
  • Polyethylenterephthalat
  • Glasklar mit gleicher oder besserer Leistung
  • Haltbarkeit der Röhrchen: 18 Monate ab dem Herstellungsdatum
  • Sicherheitsschraubkappen können mehrmals abgenommen und ersetzt werden
  • Die nicht schraubbaren Sicherheitsverschlüsse können mit einem sanften Ziehen entfernt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blutentnahmeröhrchen
PET
Sicherheitsabziehkappe
VACUETTE™ Blutentnahmekanülen
75 mm
Blutentnahme
K3-EDTA
Steril
4 ml
Schwarzer Ring, Lavendelkappe
13 x 75 mm
13 x 75 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • VACUETTE K3E K3EDTA Blood Collection Tube
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: EDTA K3