Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ K3EDTA-Blutentnahmegefäße
Durch Spritzguss praktisch unzerbrechlich, daher sicherer als Glas
18.30 € - 314.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Blutentnahmeröhrchen |
---|---|
Zusatzstoff | K3-EDTA |
Material | PET |
Sterilität | Steril |
Zur Verwendung mit (Geräte) | VACUETTE™ Blutentnahmekanülen |
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Außendurchmesser (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Außendurchmesser (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15423180
|
Greiner Bio-One
454222 |
Lavendel mit weißem Ring | 13 mm | 2 mL | Sicherheitsabziehkappe | N/A | |||
12542936
|
Greiner Bio-One
454222 |
Lavendel mit weißem Ring | 13 mm | 2 mL | Sicherheitsabziehkappe |
314.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12552936
|
Greiner Bio-One
455036 |
Schwarzer Ring, Lavendelkappe | 13 x 100 mm | 9 ml | Sicherheitsschraubkappe | N/A | |||
12792587
|
Greiner Bio-One
455036 |
Schwarzer Ring, Lavendelkappe | 13 x 100 mm | 9 ml | Sicherheitsschraubkappe | N/A | |||
10081844
|
Greiner Bio-One
455036 |
Schwarzer Ring, Lavendelkappe | 13 x 100 mm | 9 ml | Sicherheitsschraubkappe |
115.00 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15462520
|
Greiner Bio-One
454021 |
Schwarzer Ring, Lavendelkappe | 13 x 75 mm | 4 ml | Sicherheitsabziehkappe |
18.30 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15427650
|
Greiner Bio-One
454021 |
Schwarzer Ring, Lavendelkappe | 13 x 75 mm | 4 ml | Sicherheitsabziehkappe | N/A | |||
Beschreibung
VACUETTE™ EDTA Blood Collection tubes are used for determinations in EDTA whole blood for haematology. Available with K2EDTA, K2EDTA Separator and K3EDTA. VACUETTE™ K3EDTA tubes contain tri-potassium K3EDTA which blocks the coagulation cascade.
- Polyethylenterephthalat
- Glasklar mit gleicher oder besserer Leistung
- Haltbarkeit der Röhrchen: 18 Monate ab dem Herstellungsdatum
- Sicherheitsschraubkappen können mehrmals abgenommen und ersetzt werden
- Die nicht schraubbaren Sicherheitsverschlüsse können mit einem sanften Ziehen entfernt werden
Spezifikation
Blutentnahmeröhrchen | |
PET | |
VACUETTE™ Blutentnahmekanülen |
K3-EDTA | |
Steril | |
Blutentnahme |