Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ K3EDTA-Blutentnahmegefäße
Durch Spritzguss praktisch unzerbrechlich, daher sicherer als Glas
Marke:  Greiner Bio-One 454021
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427650
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
VACUETTE™ EDTA Blood Collection tubes are used for determinations in EDTA whole blood for haematology. Available with K2EDTA, K2EDTA Separator and K3EDTA. VACUETTE™ K3EDTA tubes contain tri-potassium K3EDTA which blocks the coagulation cascade.
  • Polyethylenterephthalat
  • Glasklar mit gleicher oder besserer Leistung
  • Haltbarkeit der Röhrchen: 18 Monate ab dem Herstellungsdatum
  • Sicherheitsschraubkappen können mehrmals abgenommen und ersetzt werden
  • Die nicht schraubbaren Sicherheitsverschlüsse können mit einem sanften Ziehen entfernt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blutentnahmeröhrchen
PET
Sicherheitsabziehkappe
VACUETTE™ Blutentnahmekanülen
75 mm
Blutentnahme
K3-EDTA
Steril
4 ml
Schwarzer Ring, Lavendelkappe
13 x 75 mm
13 x 75 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: EDTA K3