Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ K3EDTA-Blutentnahmegefäße
Durch Spritzguss praktisch unzerbrechlich, daher sicherer als Glas
Marke:  Greiner Bio-One 454222
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15423180
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
VACUETTE™ EDTA Blood Collection tubes are used for determinations in EDTA whole blood for haematology. Available with K2EDTA, K2EDTA Separator and K3EDTA. VACUETTE™ K3EDTA tubes contain tri-potassium K3EDTA which blocks the coagulation cascade.
  • Die Röhrchen werden in Packungen zu 50 Stück geliefert.
  • Zur venösen Blutentnahme
  • Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem PET-Kunststoff
  • Bietet mehr Sicherheit und Hygiene bei der Probenentnahme sowie den Vorteil, dass sie so durchsichtig wie Glas sind.
  • Hauptsächlich in der Hämatologie
  • Die Innenwand ist mit sprühgetrocknetem K2EDTA als Antikoagulant beschichtet, um Calciumionen zu binden und die gerinnende Kaskade zu unterbrechen.
  • K2EDTA-Blutentnahmegefäße mit Gel-Separator und K3EDTA-Blutentnahmegefäße sind erhältlich.
  • Rosafarbene Kappen für die Immunhämatologie sind ebenfalls erhältlich.
  • CE-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blutentnahmeröhrchen
PET
Sicherheitsabziehkappe
VACUETTE™ Blutentnahmekanülen
75 mm
Blutentnahme
K3-EDTA
Steril
2 mL
Lavendel mit weißem Ring
13 x 75 mm
13 mm