Learn More
UVP UV-Licht-blockierender Augenschutz
Click to view available options
Lens Material:
Kunststoff
Polycarbonat
Produkttyp:
Schutzbrillen
UVC-303 Brille
Beschreibung
- Zur Abhaltung ultravioletter Strahlung zwischen 254 und 365 nm sowie von UV-A-Strahlung konzipiert
- Optimaler Kontrast bei der Betrachtung und weniger Ermüdung der Augen
UVC-303 Brille
- Hergestellt aus schlagfestem Polycarbonat
- Oben und an der Seite-Design mit Windschutz
- Abmessungen: 51 × 152 mm (2 × 6 Zoll)
Compliance
Schutzbrille und Gesichtsmaske entsprechen den Spezifikationen gemäß ANSI-Z-87.1 1986 für Augen- und Gesichtsschutzvorrichtungen
Garantie
Ein Jahr Garantie für Reparatur oder Austausch
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Entspricht ANSI Z87.1; NIOSH |
Linsenbeschichtung | UV-behandelt |
Produkttyp | UVC-303 Brille |
Zur Verwendung mit (Geräte) | UV-abweisender Gesichtsschutz |
Lens Material | Polycarbonat |
- Für Expositionszeiträume von über acht Stunden oder für Ultraviolett-Emissionen mit Wellenlängen
- außer 254 nm bis 365 nm. Siehe Dokument HSM 73-11009 Criteria for a Recommended Standard ... Occupational Exposure to Ultraviolet Radiation veröffentlicht vom US Department of Health, Education and Welfare.
- Der Augenschutz ist für den Schutz von Augen, Gesicht und/oder Hals konzipiert. Andere Teile des Körpers sind sorgfältig vor schweren Hautverbrennungen durch kurzwellige UV-Strahlung zu schützen. Richten Sie Ultraviolett-Lampen nicht auf reflektierende Oberflächen. Tragen Sie Schutzkleidung und verwenden Sie Hautcreme.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP UV-Licht-blockierender Augenschutz >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur