Learn More
UVP Lampenstative
Ermöglicht die einfache und freihändige Bedienung von UV-Lampen
62.10 € - 235.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | UV-Lampe der EL-Serie |
---|---|
Verpackungsmenge | Je 1 |
Produkttyp | Lampenstativ |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12611732
|
UVP
18-0063-01 |
J-138 |
188.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11786812
|
UVP
98-0016-03 |
J-129 |
235.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11718231
|
UVP
98-0020-03 |
J-124 |
62.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Ermöglicht die einfache und komfortable freihändige Bedienung von UV-Lampen
- Gehäuse: Im Gegensatz zu Metallgehäusen ist das Kunststoffgehäuse mit einer kratzfesten Pulverbeschichtung versehen
- Die Lampe kann freihändig betätigt werden
Spezifikation
UV-Lampe der EL-Serie | |
Je 1 | |
Lampenstativ |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Lampenstative