Learn More
UVP Lampenstative
Ermöglicht die einfache und freihändige Bedienung von UV-Lampen
Marke: UVP 18-0063-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ermöglicht die einfache und komfortable freihändige Bedienung von UV-Lampen
- Gehäuse: Im Gegensatz zu Metallgehäusen ist das Kunststoffgehäuse mit einer kratzfesten Pulverbeschichtung versehen
- Die Lampe kann freihändig betätigt werden
Spezifikation
330 x 76 x 273 mm (13 x 3 x 10,74 in.) | |
10,74 in. | |
13 in. | |
J-138 | |
3 in. | |
Lampenstativ |
UV-Lampe der EL-Serie | |
273 mm | |
330 mm | |
Je 1 | |
76 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Lampenstative > Modell:J-138
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur