Learn More
Uvex™ C500 Wet Plus Schnittschutz-Hanschuhe
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
7
9
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 388:2016 (4 X 4 2 C), 407 (X 1 X X X X) |
Beschichteter Bereich | Handrücken teilweise beschichtet |
Coating Material | HPE |
Farbe | Limonengrün, Anthrazit |
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Yes |
Material | HPPE, Polyamid |
Produkttyp | Cut-resistant Gloves |
Größe | 7 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Automobilindustrie, Glasindustrie, Wartung/Instandhaltung, Metallindustrie, Montagearbeiten und Transportindustrie |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ C500 Wet Plus Schnittschutz-Hanschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur