Learn More
Uvex™ 1 Sicherheitsschuh S 1
Sportlicher, multifunktionaler Sicherheits-Schlupfschuh
Marke: Uvex™ 8543845
118.63 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
ESD-zertifiziert, EN ISO 20345: 2011 S1 SRC | |
Slipper | |
45 | |
11 mm | |
Trainers | |
ESD Safety Shoe |
Schwarz | |
Microvelour | |
Composite | |
Unisex | |
No |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ 1 Sicherheitsschuh S 1 > Größe:45
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur