Learn More
Syngene™ UV-Transilluminator für die Systeme Ingenius3 und Nugenius
Der Syngene™ UV-Transilluminator dient zur Beleuchtung von Proben, die durch UV-Licht angeregt werden. Versiegelte Oberfläche für nasse Gele
1105.00 € - 1455.00 €
Spezifikation
Produkttyp | UV-Transilluminator |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Ingenius3 und Nugenius Systeme |
Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz, 230 W |
Intensity | Befestigt |
Beleuchtungsart | UV |
Produktcode | Marke | Frequenz | Wavelength | Größe (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Frequenz | Wavelength | Größe (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15809942
|
Syngene™
GE-2024S-E60 |
60 Hz | 254 nm | Sichtbereich: 20 x 24 cm |
1455.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15829932
|
Syngene™
GE-2020L-E60 |
60 Hz | 365 nm | Sichtbereich: 20 x 20 cm |
1105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15839932
|
Syngene™
GE-2020M-E60 |
60 Hz | 302 nm | Sichtbereich: 20 x 20 cm |
1105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15849932
|
Syngene™
GE-2020S-E60 |
60 Hz | 254 nm | Sichtbereich: 20 x 20 cm |
1105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15859932
|
Syngene™
GE-2024L-E |
50 Hz | 365 nm | Sichtbereich: 20 x 24 cm |
1455.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15869932
|
Syngene™
GE-2024L-E60 |
60 Hz | 365 nm | Sichtbereich: 20 x 24 cm |
1455.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15879932
|
Syngene™
GE-2024M-E |
50 Hz | 302 nm | Sichtbereich: 20 x 24 cm |
1455.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15889932
|
Syngene™
GE-2024M-E60 |
60 Hz | 302 nm | Sichtbereich: 20 x 24 cm |
1455.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15899932
|
Syngene™
GE-2024S-E |
50 Hz | 254 nm | Sichtbereich: 20 x 24 cm |
1455.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Available in voltages for 230 V (50 Hz), 230 V (60 Hz) (-E60), 115 V (60 Hz) (-A), 115 V (60 Hz) (-ACA) and 100 V (50/60 Hz) (-J). Available wavelengths are short wave (254 nm, 2020S), medium wave (302 nm, 2020M) and long wave (365 nm, 2020L).Spezifikation
UV-Transilluminator | |
230 V, 50 Hz, 230 W | |
UV |
Ingenius3 und Nugenius Systeme | |
Befestigt |