Learn More
Syngene™ UV-Transilluminator für die Systeme Ingenius3 und Nugenius
GREENER_CHOICE
Der Syngene™ UV-Transilluminator dient zur Beleuchtung von Proben, die durch UV-Licht angeregt werden. Versiegelte Oberfläche für nasse Gele
Marke:  Syngene™ GE-2024M-E
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15879932
  • 1455.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erhältlich für Versorgungsspannungen 230 V (50 Hz), 230 V (60 Hz) (-E60), 115 V (60 Hz) (-A), 115 V (60 Hz) (-ACA) und 100 V (50/60 Hz) (-J). Verfügbare Wellenlängen sind Kurzwelle (254 nm, 2020S), Mittelwelle (302 nm, 2020M) und Langwelle (365 nm, 2020L).
Spezifikation
Spezifikation
UV-Transilluminator
200 x 240 mm
Sichtbereich: 20 x 24 cm
240 V
Befestigt
UV
Ingenius3 und Nugenius Systeme
230 V, 50 Hz, 230 W
Syngene 2024L-E
50 Hz
302 nm