Learn More
Syngene™ UV-Transilluminator 2020L
GREENER_CHOICE
Der Syngene™ UV-Transilluminator 2020L ist ideal für die Beleuchtung von Proben, die durch UV-Licht angeregt werden.
1105.00 € - 1295.00 €
Spezifikation
Produkttyp UV-Transilluminator
Wirkleistung 230 W
Filterbereich (metrisch) 200 x 200 mm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz, 230 W
Größe (metrisch) Filter 200 x 200 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12844008
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Syngene™
GE-2020L-E
IG3- und UG3-Systeme
1105.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12874018
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Syngene™
GX-2020L-E
G:Box-Systeme
1295.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Versiegelte Oberfläche für nasse Gele
  • Für den Einsatz in Syngene Systemen
  • 364 nm Wellenlänge
  • 200 nm an der 200 nm Filterfläche für G:BOX-Systeme
Spezifikation
Spezifikation
UV-Transilluminator
200 x 200 mm
200 x 200 mm
230 V
364 nm
230 W
230 V, 50 Hz, 230 W
Syngene 2020L
50 Hz