Learn More
Syngene™ UV-Transilluminator 2020L
GREENER_CHOICE
Der Syngene™ UV-Transilluminator 2020L ist ideal für die Beleuchtung von Proben, die durch UV-Licht angeregt werden.
Marke:  Syngene™ GE-2020L-E
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12844008
  • 1105.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Versiegelte Oberfläche für nasse Gele
  • Für den Einsatz in Syngene Systemen
  • 364 nm Wellenlänge
  • 200 nm an der 200 nm Filterfläche für G:BOX-Systeme
Spezifikation
Spezifikation
UV-Transilluminator
230 W
241 x 315 x 80 mm
200 x 200 mm
230 V
364 nm
IG3- und UG3-Systeme
200 x 200 mm
230 V, 50 Hz, 230 W
Syngene 2020L
50 Hz