Learn More
Fisherbrand™ UV Crosslinker with Adjustable Height
Provides a safe, time-efficient solution with a controlled amount of ultraviolet radiation.
2975.00 €
Spezifikation
Frequenz | 50/60 Hz |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CSA, UL, CE |
Tiefe (angloamerikanisch) | 14,37 in. |
Tiefe (metrisch) | 36,4 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Vernetzung von DNA oder RNA mit Membranen, als Vorbereitung für mehrere Proben von Southerns, Northerns, Dot oder SlotBlots |
Benachrichtigungen:
Produkte in dieser Gruppierung können andere Spannungen als die US-Standardspannung von 110/115 V aufweisen. Bitte prüfen und bestätigen Sie Ihre Auswahl vor Abschluss Ihrer Bestellung. Einige dieser Produkte können nicht zurückgegeben werden.
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15752607
|
Fisherbrand™
234100-2 |
230 V AC 50/60 Hz |
2975.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Ideal for cross-linking DNA or RNA to membranes, in preparation for multiple probings of Southerns, Northerns, dot or slot blots
- The unit comes equipped with five 254nm Shortwave Bulbs
- No more manual calibration required when switching between wavelengths
- UV Crosslinker AH comes calibrated for 254nm Shortwave Bulbs as well as 306nm and 368nm bulbs
- Change your bulbs and select your bulb choice on the display
- Large UV protective window allows for easier process inspection
- Two modes of operation - Energy or Time
- Open Door Safety mechanism
- Energy Efficient electronic ballasts
- Small footprint
- Replacement bulbs available; see cat. no. 13-245-223
Zertifizierungen
CSA, UL listed, CE marked
Spezifikation
50/60 Hz | |
14,37 in. | |
Für die Vernetzung von DNA oder RNA mit Membranen, als Vorbereitung für mehrere Proben von Southerns, Northerns, Dot oder SlotBlots | |
26 cm | |
Energie oder Zeit | |
16°bis 28 °C | |
30 lb. |
CSA, UL, CE | |
36,4 cm | |
10,25 in. | |
Fünf 254 nm-Kurzwellenlampen | |
60 bis 82 °F | |
80 W | |
13,6 kg |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ UV Crosslinker with Adjustable Height