missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Upright Glass Door Lab Fridge with Shelves
GREENER_CHOICE

Secure, accurate and ultra energy-efficient fridge storage, the Liebherr™ Glass Door Lab Fridge is designed for general purpose applications with Liebherr build-quality you can rely on.

Marke:  Liebherr™ SRFVG5511

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17858296

  • 3260.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Upright glass door Lab Fridge for general purpose storage, reach-in, 1-section
  • Temperature range +3 to +16°C, +/- 3°C temperature stability tested to EN60068-3
  • White exterior, commercial-grade molded polystyrol interior, fan-assisted refrigeration
  • Refrigerant R 600a, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options
  • Internal lighting: LED ceiling light
  • Door lock, reversible hinges, antimicrobial lever handle
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Brochures

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Liebherr™ Upright Glass Door Lab Fridge with Shelves > Capacity (Metric): 588 L

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt