Learn More
Idex Low Pressure Y Connectors
Combine, split, or intersect fluid streams throughout your system
59.90 € - 111.00 €
Spezifikation
Typ | Y-Verbindungsstück für Niederdruck |
---|---|
Nenndruck | 1000 psi (69 bar) |
Material | PEEK |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einen Strom teilen oder zwei Ströme miteinander verbinden |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Enthält | Hubvolumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Enthält | Hubvolumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12997689
|
Idex
02013-92 |
0,06 in. | Drei Außendurchmesser x P-335-flanschlose Anschlussstücke | 13,6 μl |
111.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12977689
|
Idex
02013-91 |
0,02 in. | P-235/P-200-Anschlussstücke | 17 μl |
59.90 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Combine, split, or intersect fluid streams throughout your system
- Manufactured from inert polymers
Use Y connectors in a variety of low-pressure situations throughout your fluidic system. Y connectors create less turbulence and solvent outgassing than Tee connectors, improving analytical results. Handy mounting holes make it a snap to mount connectors. Y connector assemblies come complete with nuts and ferrules.
Spezifikation
Y-Verbindungsstück für Niederdruck | |
1000 psi (69 bar) | |
PEEK | |
Einen Strom teilen oder zwei Ströme miteinander verbinden |