Learn More
Idex Low Pressure Y Connectors
Combine, split, or intersect fluid streams throughout your system
Marke: Idex 02013-91
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Combine, split, or intersect fluid streams throughout your system
- Hergestellt aus inerten Polymeren
Verwenden Sie Y-Verbindungsstücke in einer Vielzahl von Niederdrucksituationen in Ihrem Fluidiksystem. Y-Verbindungsstücke erzeugen weniger Verwirbelungen und Lösungsmittelausgasung als T-Verbindungsstücke und verbessern so die Analyseergebnisse. Praktische Befestigungsbohrungen machen diese T-Stücke zu einem Schnappverschluss für Steckverbinder. Y-Verbindungsstücke werden komplett mit Muttern und Ferrulen geliefert.
Spezifikation
Y-Verbindungsstück für Niederdruck | |
1000 psi (69 bar) | |
P-235/P-200-Anschlussstücke | |
Einen Strom teilen oder zwei Ströme miteinander verbinden |
0,02 in. | |
17 μl | |
PEEK |