Learn More
Kinesis™ Gaschromatographie-Schläuche aus ETFE
Hält von allen Fluoropolymer-Schläuchen dem höchsten Druck stand
43.05 € - 341.00 €
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Gesamtlänge (angloamerikanisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Gesamtlänge (angloamerikanisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
13079872
|
Kinesis™
02013-51 |
Naturfarben | 0,01 in. | 15 Fuß | 4000 psi |
43.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13059872
|
Kinesis™
02014-28 |
Naturfarben | 0,03 in. | 15,2 m | 500 bis 4.000 psi (34 bis 276 bar) |
256.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13019882
|
Kinesis™
02014-71 |
Naturfarben | 0,062 in. | 15,2 m | 500 bis 4.000 psi (34 bis 276 bar) |
341.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Hält von allen Fluorpolymer-Schläuchen dem höchsten Druck stand
ETFE-Schläuche sind chemisch inert und für Anwendungen mit höherem Druck geeignet (bei Verwendung wässriger mobiler Phasen)
- Hervorragende Lösungsmittelbeständigkeit
- Haltbarer und gasdurchlässiger als PTFE, FEP und PFA
- Betriebstemperatur von bis 80 °C
Schlauch-Set 05-701-38, enthält Polymerschlauchschneider und Tefzel-Schlauch (5 Fuß:
- Innendurchmesser x Außendurchmesser: 0,03 x 1/16Zoll, (2)
- Innendurchmesser x Außendurchmesser: x 1/16 Zoll, (2)
- Innendurchmesser x Außendurchmesser: x 1/8 Zoll, (2)
Spezifikation
Naturfarben | |
ETFE |