Learn More
Kinesis™ Gaschromatographie-Schläuche aus ETFE
Hält von allen Fluoropolymer-Schläuchen dem höchsten Druck stand
Marke: Kinesis™ 02013-51
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hält von allen Fluorpolymer-Schläuchen dem höchsten Druck stand
ETFE-Schläuche sind chemisch inert und für Anwendungen mit höherem Druck geeignet (bei Verwendung wässriger mobiler Phasen)
- Hervorragende Lösungsmittelbeständigkeit
- Haltbarer und gasdurchlässiger als PTFE, FEP und PFA
- Betriebstemperatur bis 80 °C
Schlauchkit 05-701-38, enthält Polymer-Schlauchschneider und 5-ft.-Tefzel Schläuche:
- Innendurchmesser x Außendurchmesser: 0,03 x 1/16 in., (2)
- Innendurchmesser x Außendurchmesser: 0,01 x 1/16 in., (2)
- Innendurchmesser x Außendurchmesser: 0,062 x 1/8 in., (2)
Spezifikation
Naturfarben | |
15 Fuß | |
4000 psi |
0,01 in. | |
ETFE |