Learn More
- Home
- Products
- Persönliche Schutzausrüstung
- Handschutz
- Kälteschutzhandschuhe
- Honeywell™ Up and Down I Viz Winterhandschuhe
Honeywell™ Up and Down I Viz Winterhandschuhe
Artikelnummer. 158566958
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Artikelnummer. 15856695
Marke: Honeywell™ 223202308
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
- Gestricktes Acryl im Inneren sorgt für eine sehr gute Kälteisolierung und eine leichte Schnittfestigkeit
- Kann bei -20 °C verwendet werden
- 3/4 geknitterte Latexbeschichtung
- Verbesserter Schutz vor scharfen Gegenständen auch auf der Rückseite
- Aufgeraute Oberfläche für ausgezeichnete Griffigkeit und Wärmekontaktisolierung (bis 250 °C)
- Das hochsichtbare gelbe Futter ergibt einen auffälligen farblichen Akzent
Specifica
Specifica
Zertifizierung/Konformität | EN 420-2010 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Risiken, EN 511-2004 Kälterisiken, EN 407: Thermische Risiken |
Beschreibung | Acrylfaser, 7 Gauge |
Coating Material | Latex |
Farbe | Gelb |
Größe | 8 |
Farbe der Handschuhstulpe | Schwarz |
Länge (metrisch) | 27 mm |
Suggerimenti di prodotto
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren
-
-
-
-
-
-
Artikelnummer. 11706683
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Honeywell™ Up and Down I Viz Winterhandschuhe >
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto