Learn More
Thermo Scientific™ Universal-Teströhrchen-Gestelle mit Halter für MaxQ™ Hochleistungs-Schüttler
Zum Schütteln mehrerer Röhrchen mit einem einstellbaren Winkel, um die Probenbelüftung zu verbessern. Die Gestellhalterungen sind verstellbar und passen auf jede der vier erhältlichen Reagenzglasgestellgrößen.
71.80 € - 872.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Röhrchengröße | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Röhrchengröße | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10696173
|
Thermo Scientific™
600074 |
Gestell für Reagenzgläser | 21 bis 25 mm | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
166.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10553503
|
Thermo Scientific™
600075 |
Gestell für Reagenzgläser | 26 bis 30 mm | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
169.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
13127823
|
Thermo Scientific™
600088 |
Universelle Halterung für Reagenzglasgestelle mit einstellbarem Winkel | Variiert, einstellbar | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
872.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
13121144
|
Thermo Scientific™
950040 |
Gestell für Reagenzgläser | 10 bis 13 mm | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
71.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10185612
|
Thermo Scientific™
950060 |
Gestell für Reagenzgläser | 16 bis 20 mm | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
113.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Zum Schütteln mehrerer Röhrchen mit einem einstellbaren Winkel, um die Probenbelüftung zu verbessern. Thermo Scientific™ Universal-Reagenzglasgestelle mit Halter für MAXQ™ 8000-Schüttler bieten ultimative Flexibilität — sie können an jede der vier verfügbaren Größen für Röhrchengestelle angepasst werden.
- Der universell verwendbare Reagenzglasgestellhalter kann an jedes der vier erhältlichen Reagenzglasgestelle angepasst werden
- Aufgrund des universellen Designs sind Reagenzglasgestelle gesondert zu bestellen
Spezifikation
MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |