Learn More
Thermo Scientific™ Universal-Teströhrchen-Gestelle mit Halter für MaxQ™ Hochleistungs-Schüttler
Zum Schütteln mehrerer Röhrchen mit einem einstellbaren Winkel, um die Probenbelüftung zu verbessern. Die Gestellhalterungen sind verstellbar und passen auf jede der vier erhältlichen Reagenzglasgestellgrößen.
Marke: Thermo Scientific™ 950040
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Zum Schütteln mehrerer Röhrchen mit einem einstellbaren Winkel, um die Probenbelüftung zu verbessern. Thermo Scientific™ Universal-Reagenzglasgestelle mit Halter für MAXQ™ 8000-Schüttler bieten ultimative Flexibilität — sie können an jede der vier verfügbaren Größen für Röhrchengestelle angepasst werden.
- Der universell verwendbare Reagenzglasgestellhalter kann an jedes der vier erhältlichen Reagenzglasgestelle angepasst werden
- Aufgrund des universellen Designs sind Reagenzglasgestelle gesondert zu bestellen
Spezifikation
Rörchen | |
3 bis 7 ml | |
Gestell für Reagenzgläser | |
72 |
10 bis 13 mm | |
Reagenzglasgestell | |
MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |