Learn More
Thermo Scientific™ 96 Well Plate, Non-Treated, Non-Sterile, Pack of 10
Farbe:Transparent; Sterilität:Nicht steril; Deckel:Mit Deckel
Marke: Thermo Scientific™ 260895
339.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well-Mikrotiterplatten sind für die Robotik, automatisierte Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert. 96-Well-Mikrotiterplatten werden für Antibiotika-Screenings, zellbasierte Assays und das Screening neuer Verbindungen verwendet. Der flache Boden ist ideal für mikroskopische und optische Messungen. Die hohe Qualität der Platten sorgt für konsistente und zuverlässige Ergebnisse.
- Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
- Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
- Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen
- Zellkultur-behandelt: Die Zellkultur-behandelte Oberfläche Nunclon™ Delta ist hydrophil und fördert die Zellanhaftung sowie das Zellwachstum.
- Die Platten wurden für Roboter, Plattenlesegeräte und Liquid-Handling-Systeme optimiert
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich | |
Mit Deckel | |
8 x 12 | |
Nunc | |
Mikrotiterplatte | |
400 μl | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
10 |
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
96F-Mikrotiterplatte, unbehandelt, transparent, mit Deckel, nicht steril (10 St./Packung, 160 Packungen/Karton) | |
10/Packung; 160/Karton | |
Transparent | |
Polystyrol | |
96 | |
Unbehandelt | |
160 | |
160 St./Karton |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
165050 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 260895 |
165740 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 260895 |
173456 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 260895 |
167585 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 260895 |
177958 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 260895 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.