Learn More
Unity Lab Services™ Support-Plan für Premium Pipetten
Schneller, qualitätsbewusster Service, der Ihre vielfältigen Anforderungen erfüllt
90.65 € - 230.00 €
Produktcode | Marke | dimServiceOffering | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | dimServiceOffering | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16369386
|
Unity Lab Services™
GXP-3X10-DMC |
Vorbeugende Wartung und Kalibrierung gemäß GxP, 3 x 10 | Mehrkanalpipette (jede Marke und jedes Modell) |
230.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17168208
|
Unity Lab Services™
GXP3X10DSC |
Vorbeugende Wartung und Kalibrierung gemäß GxP, 3 x 10 | Einkanalpipette (jede Marke und jedes Modell) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Ob cGLP, cGMP, klinische Forschung, Wissenschaft oder spezielle Anforderungen, die Sie haben, unser erfahrenes Servicepersonal ist für alle Pipettenmarken und -modelle bestens geschult.Wir bieten eine Kalibrierung und eine ausführliche, 15 Punkte umfassende Inspektion von manuellen und elektronischen Ein- und Mehrkanalpipetten, um potenzielle Probleme zu identifizieren, die die optimale Leistung der Pipetten beeinträchtigen können.Sie können sich sicher sein, dass Ihre Pipetten präzise und genau so funktionieren, wie Sie es benötigen.
Unity Pipettenservices bieten:
- Service für jede Pipettenmarke und jedes Modell
- Zuverlässige Serviceoptionen durch unsere hochqualifizierten Techniker
- Schnelle und bequeme Prepaid-Versandpakete für Pipetten
Premium – GxP vorbeugende Wartung und Kalibrierung
Der GxP-Plan zur vorbeugenden Wartung und Kalibrierung bietet einen umfassenden Service einschließlich gravimetrischer Bewertung der Leistung Ihrer Pipetten vor Inspektion, vorbeugender Wartung oder kleineren Reparaturen.Dieser Plan enthält ein Kalibrierungszertifikat und einen Aufkleber.
Ideal für Kunden, die Folgendes benötigen:
- Anlieferungsdaten
- Pipetteninspektion, eine Flüssigkeits-Dichtigkeitsprüfung, routinemäßige vorbeugende Wartung und kleinere Reparaturen
- Kalibrierung
- Arbeit in einer stark regulierten Umgebung
- Enge Toleranzbereiche für eine valide Forschung
†Unity Lab Services™ bietet eine detaillierte 15-Punkt-Pipetteninspektion der folgenden manuellen und elektronischen Komponenten mit einem oder mehreren Kanälen, um potenzielle Probleme zu identifizieren, die die optimale Leistung der Pipetten beeinträchtigen können:
Routinemäßig überprüft: Pipettenkörper und -anzeige, Spitzenabwurf und Abwurfmechanismus, Spitzenkonus(e), Kolben(n), O-Ring(e), Federn
Gegebenenfalls geprüft: Kolbenboden, Kolbenstange, Volumenarretierung, Wellenkupplungsmutter, Dichtung(n), Schmierung, Akkuladung, elektronische Funktionen, Motorbewegung