Learn More
Unity Lab Services™ Support-Plan für Premium Pipetten
Schneller, qualitätsbewusster Service, der Ihre vielfältigen Anforderungen erfüllt
Marke: Unity Lab Services™ GXP3X10DSC
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01300kg
Beschreibung
Ob cGLP, cGMP, klinische Forschung, Wissenschaft oder spezielle Anforderungen, die Sie haben, unser erfahrenes Servicepersonal ist für alle Pipettenmarken und -modelle bestens geschult.Wir bieten eine Kalibrierung und eine ausführliche, 15 Punkte umfassende Inspektion von manuellen und elektronischen Ein- und Mehrkanalpipetten, um potenzielle Probleme zu identifizieren, die die optimale Leistung der Pipetten beeinträchtigen können.Sie können sich sicher sein, dass Ihre Pipetten präzise und genau so funktionieren, wie Sie es benötigen.
Unity Pipettenservices bieten:
- Service für jede Pipettenmarke und jedes Modell
- Zuverlässige Serviceoptionen durch unsere hochqualifizierten Techniker
- Schnelle und bequeme Prepaid-Versandpakete für Pipetten
Premium – GxP vorbeugende Wartung und Kalibrierung
Der GxP-Plan zur vorbeugenden Wartung und Kalibrierung bietet einen umfassenden Service einschließlich gravimetrischer Bewertung der Leistung Ihrer Pipetten vor Inspektion, vorbeugender Wartung oder kleineren Reparaturen.Dieser Plan enthält ein Kalibrierungszertifikat und einen Aufkleber.
Ideal für Kunden, die Folgendes benötigen:
- Anlieferungsdaten
- Pipetteninspektion, eine Flüssigkeits-Dichtigkeitsprüfung, routinemäßige vorbeugende Wartung und kleinere Reparaturen
- Kalibrierung
- Arbeit in einer stark regulierten Umgebung
- Enge Toleranzbereiche für eine valide Forschung
†Unity Lab Services™ bietet eine detaillierte 15-Punkt-Pipetteninspektion der folgenden manuellen und elektronischen Komponenten mit einem oder mehreren Kanälen, um potenzielle Probleme zu identifizieren, die die optimale Leistung der Pipetten beeinträchtigen können:
Routinemäßig überprüft: Pipettenkörper und -anzeige, Spitzenabwurf und Abwurfmechanismus, Spitzenkonus(e), Kolben(n), O-Ring(e), Federn
Gegebenenfalls geprüft: Kolbenboden, Kolbenstange, Volumenarretierung, Wellenkupplungsmutter, Dichtung(n), Schmierung, Akkuladung, elektronische Funktionen, Motorbewegung
Spezifikation
Einkanalpipette (jede Marke und jedes Modell) | |
Vorbeugende Wartung und Kalibrierung gemäß GxP, 3 x 10 | |
Gravimetrische Bewertung der Pipettenleistung vor jeder Inspektion, vorbeugenden Wartung oder kleineren Reparaturen; einschließlich Kalibrierungszertifikat und Aufkleber |