Learn More
Marienfeld Superior™ UniMark™ Objektträger mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld
Marienfeld Superior™ UniMark™ Objektträger verfügen über ein aufgedrucktes Beschriftungsfeld, das mit den meisten Druckertypen und Permanentmarkern beschrieben werden kann. Unterschiedliche Farben bieten dem Anwender die Möglichkeit einer Unterscheidung der Präparate.
Marke: Marienfeld Superior™ 0704302
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse
- Erfüllen die Anforderungen der DIN ISO 8037/1
- Vorgereinigt, gebrauchsfertig, autoklavierbar
- Mit aufgedruckten Beschriftungsfeldern in verschiedenen Farben
- In Schachteln zu 50 Stück verpackt, 50 Schachteln im Umkarton
- Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Mikroskopobjektträger | |
Ja | |
1 mm | |
90°, geschliffen | |
76 mm | |
Blau | |
90 ° | |
50 Stück in einer Schachtel |
Kalknatronglas Typ III, hydrolytische Klasse | |
Ja | |
50 | |
2500 | |
26 mm | |
CE-Kennzeichnung, DIN ISO 8037/1 | |
UniMark™ Objektträger mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld | |
76 x 26 mm |