Learn More
ABEBA™ Uni6 Schwarze Sicherheitsloafer S2
Die ABEBAtrade; Uni6 schwarzen Loafer S2 aus wasser- und chemikalienbeständigen Mikrofasern verfügen über eine rutschfeste PU/TPU-Außensohle.
106.00 € - 116.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Auskleidungsmaterial | Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle |
Ösenausführung | Gepolstert |
Material | Mikrofaser |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16348011
|
ABEBA™
31741/35 |
35 |
112.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16358011
|
ABEBA™
31741/36 |
36 |
116.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16368011
|
ABEBA™
31741/37 |
37 |
112.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16378011
|
ABEBA™
31741/38 |
38 |
106.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16388011
|
ABEBA™
31741/39 |
39 |
112.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16398011
|
ABEBA™
31741/40 |
40 |
112.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16308021
|
ABEBA™
31741/41 |
41 |
106.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16318021
|
ABEBA™
31741/42 |
42 |
112.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16328021
|
ABEBA™
31741/43 |
43 |
112.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16338021
|
ABEBA™
31741/44 |
44 |
112.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16348021
|
ABEBA™
31741/45 |
45 |
112.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16358021
|
ABEBA™
31741/46 |
46 |
112.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16368021
|
ABEBA™
31741/47 |
47 |
112.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16378021
|
ABEBA™
31741/48 |
48 |
112.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
ulliKomfort, Sicherheit und Hygiene/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S2, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliWasserfeste und chemikalienbeständige Mikrofasern/liliStahl-Vorderkappe (200 Joule)/liliSpannbereich mit elastischem Band/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliOhne Seitennähte/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD | |
Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle | |
Mikrofaser | |
Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan | |
Stahl | |
EN ISO 20345:2012; DIN EN 61340 | |
Ja |
Schwarz | |
Gepolstert | |
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend | |
Loafer | |
1 Paar | |
Wasser |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ABEBA™ Uni6 Schwarze Sicherheitsloafer S2