missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Uni6 Schwarze Arbeitsloafer O2
Die ABEBAtrade; Uni6 schwarzen Arbeitsloafer O2 aus wasserfesten und chemikalienbeständigen Mikrofasern verfügen über eine waschbare, rutschfeste PU/TPU-Außensohle.
97.93 € - 102.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, ESD |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Auskleidungsmaterial | Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle |
Material | Mikrofaser |
Sohleneigenschaften | Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16318131
|
ABEBA™
36741/35 |
35 |
102.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16328131
|
ABEBA™
36741/36 |
36 |
97.93 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16338131
|
ABEBA™
36741/37 |
37 |
97.93 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16348131
|
ABEBA™
36741/38 |
38 |
97.93 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16358131
|
ABEBA™
36741/39 |
39 |
97.93 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16368131
|
ABEBA™
36741/40 |
40 |
97.93 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16378131
|
ABEBA™
36741/41 |
41 |
97.93 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16388131
|
ABEBA™
36741/42 |
42 |
97.93 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16398131
|
ABEBA™
36740/43 |
43 |
102.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16308141
|
ABEBA™
36741/44 |
44 |
97.93 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16318141
|
ABEBA™
36741/45 |
45 |
97.93 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16328141
|
ABEBA™
36741/46 |
46 |
102.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16338141
|
ABEBA™
36741/47 |
47 |
102.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16348141
|
ABEBA™
36741/48 |
48 |
102.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
ulliHygiene und Komfort/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, O2, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliGute Dämpfung/liliStoßdämpfung im Fersenbereich/liliWasserfeste und chemikalienbeständige Mikrofasern/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/liliWaschbar bei 30 deg;C/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, ESD | |
Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle | |
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend | |
Loafer | |
EN ISO 20347:2012; DIN EN 61340 | |
Ja |
Schwarz | |
Mikrofaser | |
Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan | |
1 Paar | |
Wasser |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
ABEBA™ Uni6 Schwarze Arbeitsloafer O2