Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 100 kDa NMW, Ultracel™ Regenerated Cellulose
100 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
303.00 € - 689.00 €
Spezifikation
Filtertyp | Ultrafiltration |
---|---|
Material (Membran) | Regenerierte Cellulose |
MWCO | 100 kDa |
Filtercode | PLHK |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration, Proteinentsalzung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Filtrationsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Filtrationsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10412711
|
Merck
PLHK02510 |
2,5 cm | 4,1 cm2 |
303.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10772151
|
Merck
PLHK06210 |
6,35 cm | 28,7 cm2 |
592.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10753121
|
Merck
PLHK04310 |
4,45 cm | 13,4 cm2 |
490.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10156580
|
Merck
PLHK04710 |
4,7 cm | 17,3 cm2 |
523.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10460021
|
Merck
PLHK07610 |
7,6 cm | 41,8 cm2 |
689.00 €
10 Stück |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
10536722
|
Merck
PLHK09005 |
9 cm | 63 cm2 |
502.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10587102
|
Merck
PLHK15005 |
15 cm | 177 cm2 |
656.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
100 kDa NMWL, Ultracel™ regenerierte Cellulose
Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice. Ultrafiltration cut disc membranes are available in Ultracel™ regenerated cellulose and Biomax™ polyethersulvone (PES). The membranes are available in a range of different pore sizes & diameters.Ultracel regenerated cellulose membranes are recommended for concentrating or desalting dilute solutions. The hydrophilic, tight microstructure of Ultracel membranes assures the highest possible retention with the lowest possible adsorption of protein, DNA or other macromolecules.Biomax PES membranes are recommended for concentrating or desalting higher volumes of more concentrated samples such as serum, plasma, or conditioned tissue culture media.Microfiltration Durapore™ PVDF cut discs are available 0.1 μm, 0.22 μm, and 0.45 μm pore sizes in both 63.5 mm and 75 mm diameters.Features & Benefits:•Disc diameters include: 25, 44.5, 47, 63.5, 76, 90 and 150 mm •Both Ultracel™, Durapore™, and Biomax™ membranes are available in a wide range of pore sizes to meet your separation requirements •Compatible with Amicon™ Stirred Cells Applications:Concentration, Buffer Exchange, DesaltingSpezifikation
Ultrafiltration | |
100 kDa | |
Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration, Proteinentsalzung | |
Ultrafiltrationsscheibe |
Regenerierte Cellulose | |
PLHK | |
Regenerierte Cellulose (RC) |