Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 100 kDa NMW, Ultracel™ Regenerated Cellulose
100 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
Marke: Merck PLHK04710
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
100 kDa NMWL, Ultracel™ regenerierte Cellulose
Montieren Sie Ihre Amicon-Mischzelle mit der Membran Ihrer Wahl. Ultrafiltrations-Scheibenmembranen sind erhältlich in Ultracel™ regenerierter Cellulose und Biomax™ Polyethersulfon (PES). Die Membranen sind in verschiedenen Porengrößen und -durchmessern erhältlich. Für die Konzentration oder Entsalzung von verdünnten Lösungen werden die mit Ultracel Membranen aus regenerierter Cellulose empfohlen. Die hydrophile, dichte Mikrostruktur der Ultracel Membranen gewährleistet die höchstmögliche Retention mit der geringstmöglichen Adsorption von Proteinen, DNA oder anderen Makromolekülen.BioMax PES-Membranen werden zum Konzentrieren oder Entsalzen größerer Volumen von konzentrierteren Proben wie Serum, Plasma oder konditionierten Gewebekulturmedien empfohlen. Mikrofiltration Durapore™ PVDF-Schnittscheiben sind in Porengrößen von 0,1 μm, 0,22 μm und 0,45 μm und mit Durchmessern von 63,5 mm und 75 mm erhältlich. Merkmale und Vorteile:• Scheibendurchmesser: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 und 150 mm • Ultracel™, Durapore™ und BioMax™ Membranen sind in einer Vielzahl von Porengrößen erhältlich, um Ihre Trennungsanforderungen zu erfüllen • Kompatibel mit Amicon™ Mischzellen Anwendungen: Konzentration, Pufferaustausch, EntsalzungSpezifikation
Ultrafiltration | |
100 kDa | |
17,3 cm2 | |
Regenerierte Cellulose (RC) | |
Ultrafiltrationsscheibe |
Regenerierte Cellulose | |
PLHK | |
Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration, Proteinentsalzung | |
10Pack | |
4,7 cm |