Learn More
Invitrogen™ Ultracomp eBeads™ Kompensations-Beads
Sie wurden für die Verwendung bei der Kompensation mit allen Fluorochromen entwickelt, die durch ultraviolette, violette, blaue, grüne, gelb-grüne und rote Laser angeregt werden. UltraComp eBeads™ reagieren mit Antikörpern, die von Mäusen, Ratten und Hamstern stammen, und sind unabhängig von Immunglobulin-Leichtketten. 1 Tropfen (50 μl)/Test.
139.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Produktlinie | eBeads™ |
---|---|
Produkttyp | Kompensations-Beads |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometer |
Benachrichtigungen:
Enthält Natriumazid
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15385356
|
Invitrogen™
01-2222-42 |
100 tests |
399.00 €
100 Tests |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
16881320
|
Invitrogen™
01-2222-42 |
100 tests | N/A | N/A | N/A | |||||
15536296
|
Invitrogen™
01-2222-41 |
25 tests |
139.00 €
25 Tests |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
- Jeder Tropfen der Beads beinhaltet eine positive Population, die jeden Mäuse-, Ratten- oder Hamsterantikörper erfasst, und eine negative Population, die nicht mit dem Antikörper reagiert
- Diese bimodale Verteilung kann für einfarbige Kompensationskontrollen in Experimenten mit mehrfarbiger Durchflusszytometrie verwendet werden
- Kompatibel mit allen Fluorochromen, die von einem ultravioletten (355 nm) oder violetten (405 nm) Laser angeregt werden.
- Sie müssen mit Standardfärbungspuffern verwendet werden, die PBS oder HBSS, Proteine wie BSA oder FKS und Natriumazid enthalten. Es dürfen keine weiteren Zusatzstoffe verwendet werden.
Spezifikation
eBeads™ | |
Kompensations-Beads | |
Durchflusszytometer |
Nur für Forschungszwecke