Learn More
Invitrogen™ Ultracomp eBeads™ Kompensations-Beads
Sie wurden für die Verwendung bei der Kompensation mit allen Fluorochromen entwickelt, die durch ultraviolette, violette, blaue, grüne, gelb-grüne und rote Laser angeregt werden. UltraComp eBeads™ reagieren mit Antikörpern, die von Mäusen, Ratten und Hamstern stammen, und sind unabhängig von Immunglobulin-Leichtketten. 1 Tropfen (50 μl)/Test.
Marke:  Invitrogen™ 01-2222-41
92.67 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15536296
  • 139.00 € / 25 Tests
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Enthält Natriumazid
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
  • Jeder Tropfen der Beads beinhaltet eine positive Population, die jeden Mäuse-, Ratten- oder Hamsterantikörper erfasst, und eine negative Population, die nicht mit dem Antikörper reagiert
  • Diese bimodale Verteilung kann für einfarbige Kompensationskontrollen in Experimenten mit mehrfarbiger Durchflusszytometrie verwendet werden
  • Kompatibel mit allen Fluorochromen, die von einem ultravioletten (355 nm) oder violetten (405 nm) Laser angeregt werden.
  • Sie müssen mit Standardfärbungspuffern verwendet werden, die PBS oder HBSS, Proteine wie BSA oder FKS und Natriumazid enthalten. Es dürfen keine weiteren Zusatzstoffe verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchflusszytometer
25 tests
Kompensations-Beads
25 Tests
eBeads™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2932299 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number01-2222-41
Chargennummer2841602 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2024 Catalog Number01-2222-41
Chargennummer2701080 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog Number01-2222-41
Chargennummer2599168 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2023 Catalog Number01-2222-41
Chargennummer2557369 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2022 Catalog Number01-2222-41
Name des Produkts
Invitrogen™ Ultracomp eBeads™ Kompensations-Beads > 25 Tests
Nur für Forschungszwecke