Learn More
asecos™ Typ 90 Sicherheitsunterbauschrank UB-S-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Marke: asecos™ 3047200135286
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Anwenderfreundlich: Die Schubfächer bleiben in jeder Position offen, das Schubfachinnere ist vollständig einsehbar – Zugang zu allen Behältern
- Sicher: Schubfächer mit Erdungsdraht, einschließlich Klemme (Standard); dichtgeschweißte Auffangwanne; im Brandfall selbstschließende Schubfächern
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Schubfächer mit Zylinderschloss und Sperrzustandsanzeige (rot/grün)
- Mobil: Rollen mit Sockelblende (optional erhältlich) für das einfache Verschieben des Schrankes
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 50) an ein technisches Abluftsystem
Serviceleistungen
Fünf Jahre
Spezifikation
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform | |
574 mm | |
452 x 470 x 502 mm | |
Schiebetüren | |
600 mm | |
UB90.060.059.S | |
pulverbeschichtet glatt | |
593 mm | |
Hellgrau | |
Untertisch-Sicherheitslagerschrank |
1 Schubfach (pulverbeschichtetes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz (Edelstahl) | |
452 mm | |
574 x 593 x 600 mm | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
502 mm | |
1 | |
123,30 kg | |
470 mm | |
Stahl |