Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ WAX-10 Tertiär-Amin-Ionenaustausch-HPLC-Säule, 10 μm, 4 x 250 mm
Säulenformat: Säulensatz (3 Säulen, 1 Charge); Porengröße: Nicht porös; Säulenphase: Ionenaustausch
Marke: Thermo Scientific™ 054999
1348.13 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ ProPac™ WAX-10 LC-Säulen für die außergewöhnlich hochauflösende und effiziente Anionenaustauschtrennung von Proteinvarianten. ProPac Säulen basieren auf einem nicht porösen 10-μm-Kernpartikel, das Druckstabilität bietet, und können Isoformen auflösen, die sich nur in einem einzigen geladenen Rest unterscheiden. Eine dünne, hydrophile Schicht verhindert unerwünschte sekundäre Wechselwirkungen. Die gepfropfte Anionenaustauschoberfläche sorgt für eine pH-basierte Selektivitätskontrolle und schnellen Massentransfer für hocheffiziente Trennung und moderate Kapazität.
Maximale Auflösung- Die ProPac WAX-10 LC-Säule ist ein schwacher Anionentauscher mit tertiärem Amin als funktioneller Gruppe.
- Die Säulengröße reicht von 2 mm Innendurchmesser für analytische Anwendungen bis zu 22 mm Innendurchmesser für Semiprep-Anwendungen
- Ideal zur Charakterisierung und Bewertung der Qualitätskontrolle von eng verwandten Proteinvarianten
- Beispiellose Trennungen mit hoher Auflösung
- Hocheffiziente Peaks mit hervorragender Rückgewinnung
- Höhere Kapazität als andere Säulen auf der Basis von nicht porösen Partikeln
- Ausgezeichnete säulen- und chargenübergreifende Reproduzierbarkeit eliminiert das Problem der Säulenvariabilität bei Stabilitäts- und QS/QK-Tests
Spezifikation
Analysesäule | |
1 ml/min | |
207 bar (3000 psi) | |
10 μm | |
Nicht porös | |
60 °C | |
ProPac | |
Ionenaustausch | |
Analysesäule | |
Responsibly packaged |
4 mm | |
250 mm | |
pH-Wert 2 bis 12, 80 % kompatibel mit Acetonitril, Aceton, Methanol, kompatibel mit nichtionischen und zwitterionischen Detergenzien, nicht kompatibel mit anionischen Detergenzien | |
2 bis 12 | |
Each | |
Tertiäres Amin | |
Sphärisches, nicht poröses Polymer | |
Ionenaustausch | |
Bio-LC |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.