Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Peelable Steam Sterilization Continuous Form Tubing
Tyvek™ Peelable Steam Sterilization Continuous Form Tubing provides an excellent barrier from microbial contamination
570.00 € - 3105.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung (COC) |
Verschlusstyp | Heißsiegel oder Klebeband |
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17797847
|
Keystone Cleanroom Products
BBTMGTVK04 |
500 ft x 4 in |
570.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17707857
|
Keystone Cleanroom Products
BBTMGTVK06 |
500 ft x 6 in |
710.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17707807
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTTVK09 |
500 ft x 9 in |
1070.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17717857
|
Keystone Cleanroom Products
BBTMGTVK12 |
500 ft x 12 in |
1430.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17727857
|
Keystone Cleanroom Products
BBTMGTVK14 |
500 ft x 14 in |
1780.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17737857
|
Keystone Cleanroom Products
BBTMGTVK18 |
500 ft x 18 in |
2175.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17747857
|
Keystone Cleanroom Products
BBTMGTVK24 |
500 ft x 24 in |
3105.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ideal for equipment parts that are heavy, have sharp edges, or for when packaging requires surface sanitization after sterilization
- Made from DuPont Tyvek™ and a polyester-based flexible film that is designed to be autoclaved
- Tubing is lint-free, extremely tough, moisture, and puncture resistant
- Tyvek™ side offers high breathability while providing an excellent barrier from microbial contamination
- Clear film side offers excellent clarity along with strength and durability
- Presented on a clean, plastic core to minimize the possible introduction of cellulose particles
- Should be heat sealed closed using a validate-able impulse, or continuous band heat sealer. Can be taped closed when necessary.
- No airborne particulates are generated when the peel-able seals are opened
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Peelable seals facilitate good aseptic technique and presentation of sterilized contents
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Heißsiegel oder Klebeband | |
Dampfsterilisierung |
Konformitätsbescheinigung (COC) | |
Weiß | |
HDPE |